T1502
Triethanolamine hydrochloride
≥99.5% (titration)
동의어(들):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
분석
≥99.5% (titration)
양식
crystalline powder
유용한 pH 범위
7.3-8.3
pKa(25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of triethanolamine buffer
- in rinsing the digested sections, prepared for in situ hybridization
- as a component of solution A to prepare TA-complement haemolysis buffer (TA-CHB)
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
관련 콘텐츠
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
생산 규모에 적합한 고순도 생물학적 버퍼에 대해 살펴보세요. 당사의 전문적인 제조 솔루션을 통해 안정성, pH 제어 및 일관된 공급을 유지할 수 있습니다.