material
anti-magnetic stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ted Pella 505-NM
크기
110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객