주요 문서
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
동의어(들):
Tridecanoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
242.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
plant (vegetable)
Quality Level
분석
≥99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
지질 유형
saturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves