주요 문서
T9375
Sigma-Aldrich
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt
≥96% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N2O11P2 · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
402.19 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Thymidine5′-diphosphate sodium salt has been used as a substrate to investigate the efficacy of an online methodology for direct monitoring of nucleoside monophosphate and nucleotide diphosphate phosphorylation.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)