material
high-density polyethylene
rectangular bottle
포장
case of 125 ea
제조업체/상표
Nalgene 312009-0016
병 용량
500 mL
색상
amber
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect light-sensitive liquids or dry materials from exposure with Thermo Scientific Nalgene Rectangular Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. Protection from UV light combines with a space-saving shape. Uniform high density polyethylene walls are resistant to splitting or puncturing and have a excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols. Bottles offer a leakproof† sealing when used with opaque polypropylene Nalgene closures.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.