주요 문서
TMO4115-2000
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume 2000 mL, case of 4 ea
동의어(들):
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.13
material
PETG
무균
sterile
특징
vented
포장
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene 4115-2000
병 용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks available as flat or baffled bottom , ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)