material
black
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech 1000-BLACK
기술
cryopreservation: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
일반 설명
Resistant to most solvents including xylene, alcohol, and DMSO. May be used in the presence of acetone showing moderate resistance. Ideal for histology cassettes, microscope slides and cryogenic vials. Markings will not run on frosted/painted labware. Markings are smear-proof, odorless and fade-resistant.
애플리케이션
Histology, Microscopy, Cryogenics
특징 및 장점
Resistent to most solvents including xylene, alcohol and DMSO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.