주요 문서
M6163
Nalgene® Cryoware marker set
assorted colors, one each red, green, blue, and black
동의어(들):
cryomarker, cryopen, freezer marker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Nalgene 6313-0010
기술
cryopreservation: suitable
색상
assorted colors, one each red, green, blue, and black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For permanently marking cloth, cardboard and plastic. Smudge-proof ink will not fade at ultra-low temperatures. Extra fine tip.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)