주요 문서
V6135
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
동의어(들):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.11
material
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
무균
sterile (DNAse and RNAse free)
특징
vial type id field
Internal thread
포장
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
제조업체/상표
Greiner 121280
파라미터
-196 °C min. temp.
캡 직경
12.6 mm
용량
2 mL
튜브 직경
12.5 mm
색상
red cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
법적 정보
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)