material
cap
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
무균
sterile
sterile
특징
RNase and DNase free
External thread
포장
pack of 400 ea (4 x 100 ea)
제조업체/상표
TPP 89020
파라미터
-180-121 °C temp. range
-196 °C min. temp.
기술
cryopreservation: suitable
용량
2.0 mL
튜브 직경
12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Cryogenic storage tubes
- Sterile
- DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
- Temp range: -180°C to 121°C
- Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
- No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
- External threading
- Free-standing
- Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
- Graduated with large writing surface
- Recommended for vapor phase LN2 storage
법적 정보
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객