주요 문서
Z760943
TPP® cryotubes
polypropylene, capacity 1.2 mL
동의어(들):
cryo tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
무균
sterile
특징
RNase and DNase free
neck thread external thread
포장
pack of 400 ea
제조업체/상표
TPP 89012
파라미터
-180-121 °C temp. range
용량
1.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cryogenic storage tubes
  • Sterile
  • DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
  • Temp range: -180°C to 121°C
  • Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
  • No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
  • External threading
  • Free-standing
  • Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
  • Graduated with large writing surface
  • Recommended for vapor phase LN2 storage
법적 정보
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1