생물학적 소스
Penicillium funiculosum
Quality Level
분석
≥98% (HPLC and TLC)
양식
powder
색상
off-white
solubility
DMSO: soluble
H2O: unstable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)C[C@@H](OC(C)=O)C3=C2C(=O)c4occ5C(=O)O[C@H](COC)[C@@]3(C)c45
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
유전자 정보
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자