생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
불순물
≤4% total solvent
solubility
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.