material
plastic
silicone
제조업체/상표
Hirschmann 9902000
용적
0.5-25 mL
관련 카테고리
일반 설명
- Low cost, hand-powered model
- For volumes 0.5 to 25 mL
- Fine dosing valve for accurate adjustment of meniscus
- Discharge speed controlled by adjusting finger pressure on delivery trigger
- Silicone pipette holder accepts volumetric, serological or Pasteur pipettes
- Integral PTFE membrane filter prevents accidental ingress of liquid into controller
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.