주요 문서
Z323497
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agency
according to DIN 12 700-3
특징
subdivision 0.02 mL
제조업체/상표
BRAND 13563
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: ±0.03 mL
길이
~800 mm
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
기타 정보
BR13563 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)