주요 문서
Z323985
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber soda-lime glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
amber soda-lime glass
round bottle
조인트
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
특징
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 127065
용량
2 L
직경 × 높이
160 mm × 200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
기타 정보
BR127065 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)