주요 문서
Z323993
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
round bottle
조인트
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
특징
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23310
용량
2 L
직경 × 높이
160 mm × 200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
기타 정보
BR23310 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences