Key Documents
Z329304
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 70 mm, diam. 20 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
oval
제조업체/상표
BRAND 137325
길이
70 mm
직경
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
기타 정보
BR137325 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG