material
polymethylpentene
조인트
joint ST/NS neck24/29
무균
non-sterile
특징
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
높이
298 mm
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from transparent PMP, calibrated to contain (TC, in). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
기타 정보
BR36162 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.