주요 문서
Z373419
LiposoFast Liposome Factory
pore size 100 nm, polycarbonate membrane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.22
material
polycarbonate membrane
무균
non-sterile
공극 크기
100 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)