주요 문서
Z617679
Greiner dishes
square dish, 120 x 120 x 17mm, vented
동의어(들):
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes, tissue culture dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.14
material
polystyrene
square
무균
non-sterile
특징
lid
포장
case of 240 ea (24 x packs of 10)
제조업체/상표
Greiner 688102
길이 × 너비 × 높이
120 mm × 120 mm × 17 mm
접시 용량
~20 mL
표면적
142 cm2
적합성
suitable for (bacteriological applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1