material
polystyrene dishes with lids
square
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
특징
lid
포장
case of 16 ea
제조업체/상표
Nunc 166508
길이 × 너비 × 높이
245 mm × 245 mm × 20 mm
접시 용량
135 mL
결합 유형
Nunclon Delta surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Large range available, treated for cell culture but with many other uses
- Optically clear and very flat for use in microscope
- Non-toxic
- Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객