특징
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL
lid
to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1195-A
파라미터
31,514 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객