주요 문서
Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 1631
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1016, 1137 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)