주요 문서
Z672505
Wheaton media bottle replacement cap
동의어(들):
240480
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
WHEATON® 240480
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
• PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product•
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.