문서
Z717487
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 6.0 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
무균
non-sterile
특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 100 ea (6 mL Syringes)
제조업체/상표
Nichiryo SG-L
재고 정보
not available in (Not available in France)
최대 용적
6.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).