Merck
Z720917
Nunc® Cell Factory accessories
funnel, sterile, 6/cs
동의어(들):
sterile funnel, Nunc 140050, cell factory funnel, cell factory liquid dispensing aid, funnel
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121809
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Nunc® Cell Factory accessories, funnel, sterile, 6/cs
sterility
sterile
packaging
pack of 1
case of 6
manufacturer/tradename
Nunc 140050
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
General description
  • Open interventions are reduced.
  • Ideal for aseptic methods, like fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
  • A media bag or tubing set can be plugged into any cell factory.
  • Time-saving and cost-effective.
  • Minimal cleaning processes and sterility validations.
  • γ irradiated accessories.
  • Wrapped individually.
  • Eliminates buildup of backpressure while filling the application.
  • Additional air venting options for filling and harvesting by gravity or with a peristaltic pump.
Other Notes
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)