특징
to hold 12 x 15 ml tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1615
파라미터
16,582 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객