주요 문서
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
동의어(들):
Hettich® centrifuge adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1484
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1398, 1559 (buckets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG