포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
G-BioSciences 786-145
일반 설명
The Centrifuge Tube Adaptor for Tube-O-Dialyzer™ is designed to assist centrifugation of Tube-O-Dialyzer™ using a bench top centrifuge. The adaptor can be used for both Micro and Medi size Tube-O-Dialyzer™. The Tube-O-Dialyzer™ can be positioned into the adaptor either upright position or inverted position for centrifugation.
법적 정보
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.