주요 문서
Z740271
Aluminum heating/cooling block
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
동의어(들):
dry block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.35
material
aluminum
특징
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-1020
기술
PCR: suitable
크기
156x171x25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1