주요 문서
Z740337
ThermASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
동의어(들):
bonding foil, non pierable bonding foil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
무균
sterile
특징
piercable: no
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
IST Scientific IST-108-078SS
너비 × 길이
78 mm × 125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
애플리케이션
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
법적 정보
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)