특징
30 columns
포장
pkg of 30 ea
제조업체/상표
G-BioSciences 786-948
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PAGE-Optimizer™ is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer™ helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer™ has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Includes: 30 columns
Includes: 30 columns
법적 정보
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.