Merck
57602-U
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 0.5 mL, PE frit included, pk of 50
동의어(들):
reversible empty SPE cartridge tube, 0.5 mL
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115724
NACRES:
NB.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
0.5 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene has been used in the preparation of sampling cartridges for the collection of gas-phase ammonia and amines in air onto an ion exchange resin, followed by analysis using ion chromatography (IC).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Measurement of gas-phase ammonia and amines in air by collection onto an ion exchange resin and analysis by ion chromatography.
Dawson LM, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 7(8), 2733-2744 (2014)