특징
8-channel
electronic: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sartorius 728120
용적
0.5-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- The click-stop system enables easy volume adjustment.
- Broad volume display for better reading.
- Color-coded for easy matching of fitting tips
- High chemical and UV-resistance materials to ensure a long lifetime of the pipette.
- Fully autoclavable and requires no disassembly.
- Easy cleaning and maintenance with only three parts to disassemble.
- Safe-cone filters provided for models >10μL.
- Εrgοnomic finger support reduces the grip force required to hold the pipette.
- Range of volume-3μL (5μL for fixed) to 10mL
- Low pipetting forces
- Wide range of adjustable single and multi-channel models and fixed single-channel models
법적 정보
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.