주요 문서
Z763152
Prism centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 0.2 mL tubes
포장
pack of 8 ea
제조업체/상표
Labnet C1222-8
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)