제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-T600
일반 설명
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.