주요 문서
Z765554
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
특징
Holds 50 x 1.5/2.0 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BV1010-1520
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables the use of 50 x 1.5/2.0 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
법적 정보
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)