제품명
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Guard Column, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L88
설명
HPLC guard column
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
기질 활성군
vancomycin phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
200 Å
작동 pH 범위
3.5-7.0
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.