제품명
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
제조업체/상표
Purge Trap K
Quality Level
응용 분야
environmental
호환성
for use with Encon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
법적 정보
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.