material
W,F,F separators
Quality Level
Agency
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
제품 라인
ORBO™
구성
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
ORBO™ 32 Small
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
Matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
입자 크기
20-40 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
공기 모니터링은 보건 및 규제 기관이 확립한 기준에 따라 공기 품질을 평가하도록 환경, 산업 또는 실내 상황에서 공기 오염물의 수준을 측정하기 위해 사용됩니다.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.