material
W,GFF,F separators
Quality Level
Agency
NIOSH 6013
제품 라인
ORBO™
구성
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
ORBO™ 34
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 105 mm
Matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
입자 크기
20-40 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객