주요 문서
54020-U
Supelco
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
동의어(들):
LpDNPH ORBO Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
material
W,W,W separators
Quality Level
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
제품 라인
ORBO
구성
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
ORBO 555
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 105 mm
기질
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
입자 크기
20-40 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg sorbent tubes (W,W,W separators, O.D. × L. 6 mm × 105 mm) contain two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling. The dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
공기 모니터링은 보건 및 규제 기관이 확립한 기준에 따라 공기 품질을 평가하도록 환경, 산업 또는 실내 상황에서 공기 오염물의 수준을 측정하기 위해 사용됩니다.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.