주요 문서
21008-U
Supelco
Stainless Steel Screen
동의어(들):
Large PUF Cartridges
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
제품 라인
ORBO
Quality Level
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Supelco ORBO 2000
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)