주요 문서
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
동의어(들):
Purge/Trap K Vocarb® 3000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
구성
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
제조업체/상표
Vocarb® 3000 Purge Trap K
퍼지 트랩 크기
11 1/4 in. (28.6 cm)
응용 분야
environmental
호환성
for use with CDS Peakmaster
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)