주요 문서
22006
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, brass, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
동의어(들):
Swagelok® 200-R-4,BRASS REDUCER 1/8X1/4 PK2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
material
brass
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
Swagelok® 200-R-4
피팅
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Brass Swagelok® reducer maybe used for in gas chromatography system for breath hydrogen analysis.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
An inexpensive gas chromatograph for breath hydrogen analysis.
T A Robb et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 134(1-2), 235-241 (1983-10-31)