주요 문서
22030-U
Swagelok® Union
Swagelok® 400-6, stainless steel, 1/4 in.
동의어(들):
Swagelok® 400-6,SS UNION 1/4" EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 400-6
피팅
1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)