주요 문서
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
특징
ferrule type packed column
포장
pkg of 10 ea
I.D.
1/4 in.
호환성
1/4 in. O.D. Column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)