주요 문서
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
동의어(들):
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
설명
Series A
특징
point style Side port, taper
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
VICI 913052
니들 길이 × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
100-10000 μL
호환성
for use with VICI Series A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)