주요 문서
22435-U
Sigma-Aldrich
Stainless Steel Tweezers
L 6 in., pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
27112105
NACRES:
NB.35
양식
solid
포장
pkg of 1 ea
길이
6 in.
일반 설명
Stainless Steel Tweezers - Perfect for picking up hot injector liners and detector parts or for preventing contamination with finger oils. Also useful for holding ferrules while inserting capillary tubing.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)